missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

13(S)-HODE, TRC

Produktkod. 30407196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30407196 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6695635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 13(S)-HODE
CAS 29623-28-7
Molekylformel C18H32O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic Acid, (9Z,11E,13S)-13-Hydroxy-9,11-octadecadienoic Acid, (+)-Coriolic Acid, (13S,9Z,11E)-13-Hydroxy-9,11-octadecadienoic Acid, (9Z,11E,13S)-13-Hydroxyoctadecadienoic Acid, (S)-Coriolic Acid, 13S-HODE, 13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecadienoic Acid, L-13-Hydroxy-cis-9,trans-11-octadecadienoic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
LEDER OC(CCCCCCC/C=C\C=C\[C@@H](O)CCCCC)=O
IUPAC-namn (S,9Z,11E)-13-hydroxyoctadeca-9,11-dienoic acid
Molekylvikt (g/mol) 296.44
Formel vikt 296.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.