Läs mer
Sartorius™ 13005Z-serien sterila gallrade cellulosaacetatmembranfilter
Produktkod. 10010782 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10010782 47 mm Paket med 300
1 options
Produktkod. 10010782 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 13005Z47SCM
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Färg Grå
Filtertyp Membranfilter
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,65μ m
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 130 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Designad för användning i Microsart™ e.motion dispenser, är individuellt sterilförseglade i ett format förpackade på ett veckat band, utan skyddspapper
Rutnätsfärg Vitt
Antal per förpackning 300 förpackning
Tjocklek (metrisk) 115 till 145μ m
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 47 mm