Läs mer
Ratiolab™ 133 x 133 Grid Inserts för Cryo Boxes
Produktkod. 13417477
Change view
Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
Höjd (metrisk):
30 mm
40 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Höjd (metrisk) unitSize
13417477 5 x 5 65 mm Paket med 10
12335923 4 x 4 65 mm -
13227499 6 x 6 40 mm Paket med 10
10397804 - 40 mm -
10648083 12 x 12 30 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13417477 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 5120127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett tillbehör för säker transport och förvaring av produkter under djupfrysningsförhållanden.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartongkonstruktion
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ned till− 80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Kvantitet 10/pk
Material Kartong
Produkttyp Cryo Box Grid Insert
För användning med (applikation) Djupfrystransport/förvaring
Förvaringskrav Temperaturbeständig ned till− 80 °C
Höjd (metrisk) 65 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Array 5 x 5