Specifikationer
| Luftflödeshastighet | 4,1 till 4,4 sek. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 92 g/m 2 |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Skiva |
| Material | Mikrofiber i glas |
| Partikelretention | 0,7μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 4,1 till 4,4 sek. |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för analytiska och gravimetriska analyser och även som förfilter |
| Visa mer |