Läs mer
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo lådor i kartong
Produktkod. 10126933
Färg:
Grön
Gult
Rött
Höjd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Produktkod. 10126933
Brand: Ratiolab™ 5141503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provförvaring och transport även vid mycket låga frystemperaturer.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartongkonstruktion
  • Finns med vattenavvisande standardbeläggning eller med vattentät plastbeläggning
  • Temperaturbeständig ned till− 80 °C
  • Högsta flexibilitet: lådor kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från dia. 6 till 28,5 mm
  • Kan användas till större kärl när gallret tas bort
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Färg Rött
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Djupfrysförvaring/transport
Håller 6 mm till 28,5 mm diameter rör
Inkluderar Vattentät plastbeläggning
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Kvantitet 10/pk
Tål temperatur (metrisk) Ner till− 80 °C
Mått (L x B) 136 x 136 mm
Längd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) 136 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Vikt (metrisk) 20 kg