Läs mer
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo lådor i kartong
Färg:
Grön
Gult
Rött
Höjd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Beskrivning
- Ultralåg temperaturbeständig kartongkonstruktion
- Finns med vattenavvisande standardbeläggning eller med vattentät plastbeläggning
- Temperaturbeständig ned till− 80 °C
- Högsta flexibilitet: lådor kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från dia. 6 till 28,5 mm
- Kan användas till större kärl när gallret tas bort
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Djupfrysförvaring/transport |
| Håller | 6 mm till 28,5 mm diameter rör |
| Inkluderar | Vattentät plastbeläggning |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Kvantitet | 10/pk |
| Tål temperatur (metrisk) | Ner till− 80 °C |
| Visa mer |