Läs mer
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box Grid Inserts
Beskrivning
- Ultralåg temperaturbeständig kartongkonstruktion
- För provförvaring
- Temperaturbeständig ned till− 80 °C
- Vattenavvisande finish
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/pk |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Cryo Box Grid Insert |
| För användning med (applikation) | Djupfrysförvaring/transport |
| Förvaringskrav | Temperaturbeständig ned till− 80 °C |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Array | 7 x 7 |