Läs mer
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box Grid Inserts
Produktkod. 10028972
Array:
5 x 5
5 x 5 mm
7 x 7
7 x 7 mm
8 x 8
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10028972
Brand: Ratiolab™ 5120123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett tillbehör för säker transport och förvaring av produkter under djupfrysningsförhållanden.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartongkonstruktion
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ned till− 80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Kvantitet 10/pk
Material Kartong
Produkttyp Cryo Box Grid Insert
För användning med (applikation) Djupfrysförvaring/transport
Förvaringskrav Temperaturbeständig ned till− 80 °C
Höjd (metrisk) 65 mm
Bredd (metrisk) 136 mm
Längd (metrisk) 136 mm
Array 5 x 5 mm