missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(13Alpha)-17-Methyleneandrost-4-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (13alpha)-17-Methyleneandrost-4-en-3-one |
| CAS | 2000206-96-0 |
| Molekylformel | C20H28O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h12,16-18H,1,4-11H2,2-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimethyl-17-methylidene-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.44 |
| Formel vikt | 284.214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?