Läs mer
(+)-13alpha-Hydroxylupanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-13alpha-Hydroxylupanine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2/t10-,11-,12-,13+,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 264.1838 |
| Procent renhet | >95% |