missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

13Beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, TRC

Produktkod. 30370175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370175 500 mg
30369607 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30370175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925095500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54024-21-4
Molekylformel C20 H28 O
Molekylvikt (g/mol) 284.44
Synonym 13-Ethyl-11-methylene-gon-4-en-17-one, (+)-13β-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, 13β-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, Desogestrel Imp. C (EP)
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S)-13-ethyl-11-methylidene-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
LEDER CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 13-beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O/c1-3-20-12-13(2)19-15-7-5-4-6-14(15)8-9-16(19)17(20)10-11-18(20)21/h6,15-17,19H,2-5,7-12H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 284.214
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.