Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-insatser
Produktkod. 11941563
Infoga typ:
Konisk insats
Polyspring Konisk insats
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11941563
Brand: Thermo Scientific™ C4015643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av klart borosilikatglas av typ 1 klass A, dessa insatser för 13 mm HPLC och GC autosampler flaskor har användbara volymer från 350 μL till 850 μL.
Thermo Scientific™ National 13 mm Autosampler Vial Inserts är gjorda av klart typ 1 klass A borosilikatglas och finns i två konfigurationer för användning med HPLC eller GC autosamplers. Användbara volymer sträcker sig från μ350 L till 850 μL. [Bullet] Koniska skär ger en låg restvolym på mindre än 8 μL.
  • Ha en nominell OD på 6 eller 8 mm för att passa 15x 45 4 ml injektionsflaskor
  • Inaktiverade skär är NSC-silaniserade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 375μ L
För användning med (applikation) Micro Sampling
Infoga typ Konisk insats
Förpackningstyp 1 Pack of 100
Stil Konisk glasinsats, dragspets
Volym (metrisk) Rest <8μ L
Basstil Konisk, dragspets
Volym (metrisk) Totalt 375μ L
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 100
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Insats för autosamplerflaska
Volym (metrisk) Användbar 300μ L
För användning med (utrustning) 15x45 mm 4 mL injektionsflaskor
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.