Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-insatser
Beskrivning
Thermo Scientific™ National 13 mm Autosampler Vial Inserts är gjorda av klart typ 1 klass A borosilikatglas och finns i två konfigurationer för användning med HPLC eller GC autosamplers. Användbara volymer sträcker sig från μ350 L till 850 μL. [Bullet] Koniska skär ger en låg restvolym på mindre än 8 μL.
- Ha en nominell OD på 6 eller 8 mm för att passa 15x 45 4 ml injektionsflaskor
- Inaktiverade skär är NSC-silaniserade
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Volym (metrisk) | 950μ L |
| För användning med (applikation) | Micro Sampling |
| Infoga typ | Polyspring Konisk insats |
| Förpackningstyp | 1 Pack of 100 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.