Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 11553710
Färg:
Black, White, Red
Gult
Naturlig
Svart
Svart, Blått, Vitt
Svart, Elfenben, Rött
Svart, Klart, Rött
Svart, Röd, Vit, Red, White
Svart, Rött, Vitt
Vit, Blå, Vit, Blue, White
Vit, Röd, Vit, Red, White
Vitt
White
Septum:
Elfenben PTFE/Rött gummi
Hold (Håll)
Inget (inget hål)
Integral gjuten i polyeten
None
PTFE
PTFE/PE-skumfoder
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, bunden
PTFE/Silikon, förslitsad
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, mjuk
Röd PTFE/vit silikon, förslits
Rött naturgummi/klar PTFE
Silicone/PTFE
Material:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikon
Polypropen
Polypropen, PTFE, Gummi
Polypropen, PTFE, Silikon
Polypropen, Polyeten
Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone
Polypropylene, PTFE, Silicone
Urea
Uretan
Typ:
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Skruvlock
Öppen toppskruvlock
Öppna övre skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11553710
Brand: Thermo Scientific™ 12SC8RT1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
13 mm skruvgängor har en 13-425 gängad finish. Finns i ett sortiment av stilar, förmonterade lock och septa minimerar kontaminering.
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Öppna topplock är designade för att användas med någon av våra 12 mm septa
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Röd/Klar
Beskrivning 13 mm skruvlock med öppen topp, rött naturgummi/klart PTFE-foder; 8 mm öppning; Svart
Färg Svart, Klart, Rött
Material Polypropen, PTFE, Gummi
Septum Rött naturgummi/klar PTFE
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 12 mm
För användning med (utrustning) 12 mm skruvgänga injektionsflaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.