Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 12410188
Change view
Färg:
Gult
Naturlig
Svart
Svart, Blått, Vitt
Svart, Elfenben, Rött
Svart, Klart, Rött
Svart, Röd, Vit, Red, White
Svart, Rött, Vitt
Svart, Vit, Röd, White, Red
Vit, Blå, Vit, Blue, White
Vit, Röd, Vit, Red, White
Vitt
Septum:
Elfenben PTFE/Rött gummi
Hold (Håll)
Inget (inget hål)
Integral gjuten i polyeten
None
PTFE-
PTFE/PE-skumfoder
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, bunden
PTFE/Silikon, förslitsad
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, mjuk
Röd PTFE/vit silikon, förslits
Rött naturgummi/klar PTFE
Silikon/PTFE
Material:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikon
Polypropen
Polypropen, PTFE, Gummi
Polypropen, PTFE, Silikon
Polypropen, Polyeten
Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone
Urea
Uretan
Produkttyp:
Skruvlock
Öppen toppskruvlock
Öppna övre skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Material Produkttyp unitSize
12410188 Svart Hold (Håll) Polypropen Öppna övre skruvlock Paket med 100
12430188 Vitt None Polypropen Öppen toppskruvlock Paket med 100
12400228 Svart Hold (Håll) Fenol Öppna övre skruvlock Paket med 1000
12410228 Svart, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Fenol, PTFE, Silikon Öppna övre skruvlock Paket med 100
12420228 Svart, Röd, Vit, Red, White PTFE/Silikon, bunden Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Öppen toppskruvlock Paket med 100
12075540 Svart, Elfenben, Rött Elfenben PTFE/Rött gummi Polypropen, PTFE, Gummi Öppna övre skruvlock Paket med 100
12410198 Svart, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE Polypropen, PTFE, Silikon Öppna övre skruvlock Paket med 100
10476854 Vit, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon, mjuk Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Öppen toppskruvlock Paket med 100
12470208 Svart, Blått, Vitt Röd PTFE/vit silikon, förslits Polypropen, PTFE, Silikon Öppna övre skruvlock Paket med 100
10497234 Vit, Blå, Vit, Blue, White PTFE/Silikon, förslitsad Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Öppen toppskruvlock Paket med 100
10027684 Svart, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Öppen toppskruvlock Paket med 100
12460228 Vit, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Öppen toppskruvlock Paket med 100
12490208 Naturlig Integral gjuten i polyeten Polypropen, Polyeten Skruvlock Paket med 100
11538250 Vitt PTFE/PE-skumfoder Uretan Skruvlock Paket med 100
11593690 Svart Hold (Håll) Polypropen Skruvlock Paket med 500
11573710 Svart Inget (inget hål) Polypropen Skruvlock Paket med 500
11503710 Gult None Polypropen Öppen toppskruvlock Paket med 500
10295712 Svart, Vit, Röd, White, Red Silikon/PTFE Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Öppen toppskruvlock Paket med 500
10514673 Vitt PTFE- Urea Skruvlock Paket med 100
11553710 Svart, Klart, Rött Rött naturgummi/klar PTFE Polypropen, PTFE, Gummi Skruvlock Paket med 500
11563710 Svart, Röd, Vit, Red, White PTFE/Silikon Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone Skruvlock Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 12410188 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C40151A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
13 mm skruvgängor har en 13-425 gängad finish. Finns i ett sortiment av stilar, förmonterade lock och septa minimerar kontaminering.
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Öppen topp
  • 13-425 GPI-gänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Svart; Polypropen
Färg Svart
Material Polypropen
Septum Hold (Håll)
Kvantitet 100
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 13-425 Flaskor med skruvgänga
Produkttyp Öppna övre skruvlock
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.