Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Endast för kromatografi till autosamplerflaskor
- Thermo Scientific™ 13 mm autosampler skruvgänglock
Thermo Scientific™ 13 mm autosampler skruvgänglock
Produktkod. 12460228| Produktkod. | Färg | Septum | Material | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12460228 | Vitt, Rött, Vitt | Röd PTFE/Vit silikon | Polypropen, PTFE, Silikon | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12410188 | Svart | Hold (Håll) | Polypropen | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12430188 | Vitt | Hold (Håll) | Polypropen | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12400228 | Svart | Hold (Håll) | Fenol | Öppen skruvlock | Paket med 1000 |
| 12410228 | Svart, Rött, Vitt | Silikon/PTFE | PTFE, Silicone | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12420228 | Svart, Rött, Vitt | PTFE/silikon, bundet | Polypropen, PTFE, Silikon | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12075540 | Svart, Elfenben, Rött | Elfenben PTFE/Rött gummi | PTFE, Gummi, Rubber | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12410198 | Svart, Rött, Vitt | Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE | PTFE, Silicone | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 10476854 | Vitt, Rött, Vitt | Röd PTFE/Vit silikon, mjuk | Polypropen, PTFE, Silikon | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12470208 | Svart, Blått, Vitt | Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Silicone | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 10497234 | Vitt, Blått, Vitt | PTFE/silikon, förspalt | Polypropen, PTFE, Silikon | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 10027684 | Svart, Rött, Vitt | Röd PTFE/Vit silikon | Polypropen, PTFE, Silikon | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12490208 | Naturlig | Polyeten, Integral | Polyeten, Polyethylene | Skruvlock | Paket med 100 |
| 11538250 | Vitt | PTFE/PE skumfoderliner | Urethan | Skruvlock | Paket med 100 |
| 11593690 | Svart | Hold (Håll) | Polypropen | Skruvlock | Paket med 500 |
| 11573710 | Svart | Inget (inget hål) | Polypropen | Skruvlock | Paket med 500 |
| 11503710 | Gult | Hold (Håll) | Polypropen | Öppen skruvlock | Paket med 500 |
| 10295712 | Svart, Vitt, Rött | Silikon/PTFE | Polypropen, PTFE, Silikon | Öppen skruvlock | Paket med 500 |
| 10514673 | Vitt | PTFE | Urea | Skruvlock | Paket med 100 |
| 11553710 | Svart, Klart, Rött | Rött naturgummi/klar PTFE | Polypropen, PTFE, Gummi | Skruvlock | Paket med 500 |
| 11563710 | Svart, Rött, Vitt | PTFE/Silikon | Polypropen, PTFE, Silikon | Skruvlock | Paket med 500 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Description
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Specifications
Specifications
| Färg (sigill) | Röd/Vit |
| Beskrivning | PP; Vit; Röd PTFE/Vit silikon |
| Färg | Vitt, Rött, Vitt |
| Material | Polypropen, PTFE, Silikon |
| Septum | Röd PTFE/Vit silikon |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | 13-425 skruvgängade flaskor |
| Produkttyp | Öppen skruvlock |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.