Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm autosamplerflaska Septa
Produktkod. 11523700
Färg:
Blått
Blått
Elfenben
Klar, Röd, Red
Rött
Rött, Vitt
Vitt
Material:
PTFE
PTFE, Silikon
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, naturgummi, Natural Rubber
PTFE, silikon, Silicone
PTFE-
Stängningsstorlek:
13-425
13-425 Screw Cap
13-425 Skruvkork
Hårdhet:
30° stötta
35° stötta
38° stötta
45° stötta
50° stötta
53° stötta
55° stötta
57° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11523700
Brand: Thermo Scientific™ 12ST2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
13 mm Septa för användning med gängade lock Snap/Crimp Caps finns i PTFE/Rött gummi, PTFE/Silicon eller Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE.
För användning med 13-425 gängade lock eller 13 mm Snap/Crimp Caps, Thermo Scientific™ 13 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer.
  • PTFE-skivorna är kemiskt inerta
  • PFTE/röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
  • PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
  • Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum för 13-425 skruvlock
Färg Rött, Vitt
Material PTFE, Silikon
Förslits Ja
Hårdhet 57° stötta
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 2.0 mm
Typ Septa
Stängningsstorlek 13-425
För användning med (utrustning) Gängad mössa
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.