Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm HPLC och GC vial septa
Beskrivning
Välj Thermo Scientific 13 mm septa för 13-425 skruvgängor av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa olika HPLC- och GC-applikationer.
- PTFE-skivorna är kemiskt inerta
- PFTE/röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum för 13-425 skruvlock |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Förslits | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Förpackningstyp | 1 pack of 100 |
| Hårdhet | 55° stötta |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.