Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm HPLC och GC vial septa
Produktkod. 12400218
Change view
Färg:
Blått, Transparent
Blått
Elfenben
Klart, Rött
Rött
Rött, Vitt
Vitt
Material:
PTFE
PTFE, Naturgummi
PTFE, Silikon
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikon, Silicone
Stängningsstorlek:
13-425
13-425 Skruvkork
Hårdhet:
30° stötta
35° stötta
38 °Shore
45° stötta
50° stötta
53 °Shore
53° stötta
55° stötta
57 °Shore
57° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Stängningsstorlek Hårdhet unitSize
12400218 Rött, Vitt PTFE, Silikon 13-425 Skruvkork 50° stötta Paket med 100
12410178 Vitt PTFE 13-425 Skruvkork 53° stötta Paket med 1000
12490188 Rött PTFE, gummi, Rubber 13-425 35° stötta Paket med 100
12400198 Rött, Vitt PTFE, Silikon 13-425 Skruvkork 55° stötta Paket med 100
12430198 Rött, Vitt PTFE, Silikon 13-425 Skruvkork 45° stötta Paket med 100
12410218 Elfenben PTFE, silikon, Silicone 13-425 45° stötta Paket med 1000
10248152 Blått, Transparent PTFE, Silikon 13-425 Skruvkork 30° stötta Paket med 500
11563700 Klart, Rött PTFE, Naturgummi 13-425 38 °Shore Paket med 500
11523700 Rött, Vitt PTFE, Silikon 13-425 57° stötta Paket med 500
10145722 Blått PTFE, Silikon 13-425 57 °Shore Paket med 500
10533903 Vitt PTFE 13-425 53 °Shore Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12400218 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401560
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Septa för 13-425 skruvgänga för att passa en mängd olika HPLC- och GC-applikationer
Välj Thermo Scientific 13 mm septa för 13-425 skruvgängor av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa olika HPLC- och GC-applikationer.
  • PTFE-skivorna är kemiskt inerta
  • PFTE/röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
  • PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
  • Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum för 13-425 skruvlock
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits Ja
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Silicone/PTFE
Förpackningstyp 1 pack of 100
Hårdhet 50° stötta
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Stängningsstorlek 13-425 Skruvkork
För användning med (utrustning) 13 till 425 Skruvlock
Septastorlek (metrisk) 13 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Produkttyp Septa
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.