Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm genomskinligt glas Crimp Top Vials, Neisseria Meningitidis, Polyvalent AD
Beskrivning
Tillverkad av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, Thermo Scientific™ National™ 13 mm snäpp-/krympflaskor har en 13 mm snäpp-/snäppringfinish för användning med 13 mm aluminiumtätningar eller Kim-Snap Stängningar. Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt.
Dionex™
Shimadzu™
Gnista Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (Wisp 48 positionskarusell)
*Se kolumner- och förbrukningsmaterialkatalogen för en lista över kompatibilitet med autosampler.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Neisseria Meningitidis; Polyvalent AD |
| Diameter (metrisk) öppning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 4.8 mL |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 4.8 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.