Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 10291525
Volym (metrisk):
3.5 mL
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Typ:
2 mL skruvflaska av glas, nivå 3
2 mL skruvflaska av silaniserat glas, nivå 3
4 mL skruvflaska, nivå 2
Skruvgängad flaska
Basstil:
Avsmalnande bas
Hög återhämtning
Platt botten
Rund Botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10291525
Brand: Thermo Scientific™ C40159
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av högkvalitativt glas och passar en mängd olika autosamplers.
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av 33-expansionsborosilikatglas av överlägsen kvalitet (Typ 1, Klass A) och har en 13-425-gängad finish, de finns tillgängliga i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Mikroprovtagning och högåtervinningsflaskor tillåter maximal provextraktion utan behov av separata insatser
  • Graderad, skrivlapp tillgänglig för bekväm providentifiering
  • Valfritt silaniserat (deaktiverat) glas maximerar återvinningen av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar
  • Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
Rekommenderas för följande instrument:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Gnista Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Vattnen™ (Wisp 48 positionskarusell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13-425 mm AP2000 Flaskor med hög återhämtning av skruvgänga
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 15.25 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 3.5 mL
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Rest <15μ L
Basstil Avsmalnande bas
Volym (metrisk) Totalt 3.5 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ 2 mL skruvflaska av glas, nivå 3
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 3.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.