Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 12400258
Volym (metrisk):
3,5 ml
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Typ:
2 mL skruvflaska av glas, nivå 3
2 mL skruvflaska av silaniserat glas, nivå 3
4 mL skruvflaska, nivå 2
Skruvgängad flaska
Basstil:
Avsmalnande bas
Hög återhämtning
Platt botten
Rund Botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 12400258
Brand: Thermo Scientific™ C4015S1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av högkvalitativt glas och passar en mängd olika autosamplers.
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av 33-expansionsborosilikatglas av överlägsen kvalitet (Typ 1, Klass A) och har en 13-425-gängad finish, de finns tillgängliga i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13-425 Screw Thread Vials
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Silanized Glass
Volym (metrisk) 4 ml
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Rest <800 mL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ Skruvgängad flaska
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 4 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.