Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Cap
Produktkod. 12636685 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klarlackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12636685
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll en säker läckagebeständig tätning.
  • 13 mm
  • aluminiumlock
  • Klarlackad
  • Mitthål
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klarlackad
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Aluminium
Kvantitet 100
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek ND13