Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar
Produktkod. 11546044 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3,6 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11546044 3,6 ml Paket med 100
15582330 5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11546044
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1:a hydrolytiska klassen
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 3,6 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp Box av polypropen
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND13
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen