Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar
Produktkod. 15582330 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3,6 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15582330 5 ml Paket med 100
11546044 3,6 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15582330
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1:a hydrolytiska klassen
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.7 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <400μ L
Volym (metrisk) Fungerar 4.1 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND13
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 45 mm