Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Seal, Silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11894960 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått, Grå
Grå, Rött
Rött, Vitt
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Förpackningsstorlek
11894960 Grå, Rött PTFE/Butyl Paket med 1000
11997051 Blått, Grå PTFE/Butyl Paket med 1000
12616695 Rött, Vitt Silikon/PTFE Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11894960
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Produkttyp Krymplock