Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Seal, Silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 12616695 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Grå
Grå, Rött
Rött, Vitt
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12616695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) HPLC
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Typ Crimp Cap