Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off, monterad septum
Produktkod. 11874960 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Grå
Grå, Röd, Red
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11874960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pharma-Fix-Septa
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Typ Crimp Cap