Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Grå
Grå, Röd, Red
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pharma-Fix-Septa |
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Blått, Grå |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Typ | Crimp Cap |