Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm gasolbrännare för propan och butangas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alla delar är nickelpläterade
- Levereras med luftregulator
- Naturlig mässingsfinish finns också
- LPG-gaser uppnår i allmänhet temperaturer något lägre än de som uppnås med naturgas, intervallet är 850° till 950 °C
- Designad för att fungera vid propan 35 millibar och butan 28 millibar
- Strålar tätade med fogmassa på grund av gasolens sökande natur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Naturgasbrännare |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Höjd (metrisk) | 124 mm |
| Inkluderar | Gaskontrollstoppkran, pilottändningslåga |
| Max. Temperatur (metrisk) | 950 °C |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |