Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm gasol propan och butangas Teclu säkerhetsbrännare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Gasol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren, så strömförsörjning från antingen nät eller batteri krävs därför inte
- Uppnår temperaturer något lägre än brännaren för naturgas, med ett intervall från 850° till 950 °C
- Designad för att fungera med propan 35 millibar och butan 28 millibar med lämpliga tryckreduktionsventiler monterade på gasflaskorna
- Flytande petroleumgaser är mer letande än antingen kol eller naturgas; av denna anledning är alla strålar på gasolbrännare tätade med en fogmassa
- Konstruerad med en pressgjuten bas målad i en blå kemiskt resistent akrylfinish
- Alla brännare testade för flamkvalitet och läckage före packning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teclu säkerhetsbrännare |
| Gastyp | Gasol |
| Material | Järn, Stål |
| Beskrivning | 144L/timme förbrukning |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 950 °C |
| Antal per förpackning | 1 st. |