Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvlock, 13-425 gänga
Produktkod. 11707607 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Produkttyp:
Skruvlocket i mitten
Stängd toppskruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
11707607 Svart Stängd toppskruvlock Paket med 1000
11797597 Svart Skruvlocket i mitten Paket med 1000
11717607 Vitt Skruvlocket i mitten Paket med 1000
11898881 Vitt Stängd toppskruvlock Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11707607
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP Skruvlock
  • Stängd toppskruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
Stängningsstorlek ND13
Produkttyp Stängd toppskruvlock