Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvlock, 13-425 gänga
Produktkod. 11797597 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Produkttyp:
Skruvlock för mitthål
Skruvlock i mittenhålet
Stängt skruvlock, ej magnetiskt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp unitSize
11797597 Svart Skruvlock för mitthål Paket med 1000
11707607 Svart Stängt skruvlock, ej magnetiskt Paket med 1000
11717607 Vitt Skruvlock i mittenhålet Paket med 1000
11898881 Vitt Stängt skruvlock, ej magnetiskt Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11797597
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP Skruvlock
  • Mitthål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND13
Produkttyp Skruvlock för mitthål