Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 13-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11702448 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Rött, Svart
Mörkblå, Vitt, Svart
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11702448
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Mitthål
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
  • Öppna topplock är designade för att användas med någon av våra 13 mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock