Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 13-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11894970 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Rött, Svart
Mörkblå, Vitt, Svart
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
11894970 Mörkblå, Vitt, Svart Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11782438 Rött, Vitt, Svart Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11792438 Grå, Rött, Svart PTFE/Butyl 1,3 mm Paket med 1000
11772438 Grädde, Rött, Svart Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
11702448 Röd-orange, Genomskinlig, Svart Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 1000
11712448 Blått, Vitt, Svart Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11894970
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Mitthål
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
  • Öppna topplock är designade för att användas med någon av våra 13 mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Mörkblå, Vitt, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Produkttyp Skruvlock