Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 13-425 gänga, monterad septum
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11823861 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Svart
Svart, Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11823861 Grå, Rött, Svart PTFE/Butyl 1,3 mm Paket med 1000
11864970 Svart, Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 1000
11884970 Grädde, Svart Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
12636715 Beige, Röd-orange, Svart Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11823861
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Grå, Rött, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Produkttyp Skruvlock