Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 13-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11864970 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Svart
Svart, Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11864970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Svart, Röd-orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 13-425 Flaskor med skruvgänga