Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 13-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Grädde, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |