Learn More
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 13-425 gänga, monterad septum
Product Code. 12636715 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Svart
Svart, Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Product Code. 12636715
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Beige, Röd-orange, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Skruvlock