Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 13-425 gänga, monterad septum
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Svart
Svart, Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Unit Size:
Paket med 1000
Specifications
Specifications
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Rött, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Skruvlock |