Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, vit, mitthål, 13-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Blått, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Ja |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Typ | Skruvlock |