Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 13-425 gänga, monterad septum
Produktkod. p-7113941 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grädde, Rött, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11814980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Vitt
  • Stängd topp
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Röd-orange, Genomskinlig, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock