Läs mer
Fisherbrand™ Plastlås Bacti Caps
Produktkod. 11537143 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11537143 Gult Paket med 100
11547143 Blått Paket med 100
11527143 Rött Paket med 100
11507143 Svart Paket med 100
11517143 Vitt Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11537143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 SEK
    238.24 SEK / Paket med 100
    Save 114.76 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av kemiskt resistent jungfrulig plast, Bacti-Caps™ tillhandahålla en stadig, positiv odlingsrörförslutning som tillåter ett kontrollerat gasutbyte. De är idealiska för användning i vetenskap, forskning och andra laboratorier.
  • Bacti-Caps™ för provrör utan kant
  • Ge en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
  • Lämpliga för alla vanliga provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm
  • De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
  • Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
  • Förbättrad kulturtillväxt
  • Färgkodad
  • Kontrollerat gasutbyte
Specifications
Produkttyp Lås Bacti Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Plast
Färg Gult
Kvantitet 100 pack
Storlek (metrisk) 13 mm
För användning med (utrustning) Provrör