Beskrivning
- Bacti-Caps™ för provrör utan kant
- Ge en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
- Lämpliga för alla vanliga provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm
- De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
- Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
- Förbättrad kulturtillväxt
- Färgkodad
- Kontrollerat gasutbyte
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lås Bacti Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Plast |
| Färg | Blått |
| Kvantitet | 100 pack |
| Storlek (metrisk) | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | Provrör |