Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Vial Kit, 13-425 skruvgänga, bärnstensfärgat glas, 4 ml, PP skruvlock, naturgummi/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14.7 mm |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Stängningsstorlek | 13-425 |
| Visa mer |