Läs mer
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, PTFE septum
Produktkod. 10672923 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10672923 Klart Paket med 100
1 options
Produktkod. 10672923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • PTFE virginal
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Material (liner) PTFE Virginal
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.7 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 5 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt No
Höjd (metrisk) 45 mm