Läs mer
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, , 4mL, PP Screw Cap, PTFE/Silicone/PTFE septum
Produktkod. 12950931 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12950931
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • PTFE/Silicone/PTFE
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.7 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Volym (metrisk) 4 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 45 mm
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej