Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Vial Kit, 13-425 skruvgänga, klart glas, 4mL, PP skruvlock, silikon/PTFE septum
Product Code. 10224662 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Förslits:
Ja
Nej
Unit Size:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Förslits Unit Size
10224662 Nej Paket med 100
12910941 Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10224662
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
View all promotions
Beräknad leverans: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klart
  • 4 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • 1,5 mm
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.7 mm
Material Glas
Förslits Nej
Volym (metrisk) 5 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 45 mm