Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Vial Kit, 13-425 skruvgänga, klart glas, 4mL, PP skruvlock, silikon/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Black |
| Material (liner) | Silicone/PTFE |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14.7 mm |
| Material | Glass |
| Förslits | Ja |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |