Läs mer
(13S)-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),16-tetraen-17-ol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (13S)-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),16-tetraen-17-ol Acetate |
| CAS | 18318-02-0 |
| Molekylformel | C22H28O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22-12-11-18-17-8-6-16(24-3)13-15(17)5-7-19(18)20(22)9-10-21(22)25-14(2)23/h6,8,10,13,18-20H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t18-,19-,20+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC=C2OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.46 |
| Formel vikt | 340.2038 |